Få mere at vide
Menthol 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313810
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313810 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313810
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREA14866000AL1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menthol
CAS 1490-04-6
Analyt- eller komponentnavne Menthol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H20 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Menthol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, 1-Methyl-4-isopropyl-3-cyclohexanol, 2-(2-Propyl)-5-methyl-1-cyclohexanol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 3-Hydroxy-p-menthane, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanol, Menthyl alcohol, p-Menthan-3-ol
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
SMIL CC(C)C1CCC(C)CC1O
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Mængde 1 ml