Få mere at vide
Menthofuran, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Menthofuran |
| Tæthed | 0.972 |
| Kogepunkt | 86°C to 88°C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 75°C (167°F) |
| Brydningsindeks | 1.4845 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 150.22 |
| Procent renhed | 95% |