Få mere at vide
Menthofuran, 95%
Artikelnummer. 10722022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10722022 10 g Glasflaske 10g
10432815 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413560100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 494-90-6 | C10H14O | 150.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 494-90-6
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00041851
InChI nøgle YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym menthofuran, menthofurane, 3,9-epoxy-p-mentha-3,8-diene, benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl, p-mentha-3,8-diene, 3,9-epoxy, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, fema no. 3235, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylcoumarone, r-menthofuran, 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-b furan
PubChem CID 329983
ChEBI CHEBI:50542
IUPAC navn 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran
SMIL CC1CCC2=C(C1)OC=C2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menthofuran
Farve Gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 87.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4832 to 1.4852
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 150.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Menthofuran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.