Få mere at vide
Thermo Scientific™ Meningococcus agglutinerende sera
Artikelnummer. 13285589
Skift visning
Organisme gruppe:
Gruppe X
Gruppe Y
Gruppe Z
Polyvalente grupper XZ, W135
Pakningsstørrelse:
2ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Organisme gruppe Pakningsstørrelse
13285589 Gruppe Z 2ml
13235589 Polyvalente grupper XZ, W135 2ml
13265589 Gruppe X 2ml
13275589 Gruppe Y 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13285589 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30167301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 DKK
    1952.02 DKK / 2ml
    Spare 222.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Serologisk identificere Neisseria meningitidis ved hurtig agglutinationstest.
Serologisk identificere Neisseria meningitidis Gruppe A, C, D, X, Y, Z og W135 til epidemiologiske og diagnostiske formål med Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus agglutinerende sera.
Brug Meningococcus Agglutinating Sera til formodet identifikation af Neisseria meningitidis dyrket på dyrkningsmedier.
  • Enkle, brugervenlige tests
  • Identificerer hovedgrupper af Neisseria meningitidis serotyper
  • Giver nøjagtige, pålidelige og hurtige resultater
  • Serologiske test er baseret på det faktum, at antistoffer i serum, produceret som reaktion på eksponering for bakterielle antigener, vil agglutinere med bakterier, der bærer homologe antigener.
    Serologiske tests er beregnet til screeningsformål og bør supplere, ikke erstatte, dyrkningsprocedurer.
    De monovalente meningococcus agglutinerende sera er velegnede til brug i objektglasagglutinationstest. En alternativ metode til typning, modimmunoelektroforese er også beskrevet i litteraturen 1,2,3,4 . De polyvalente agglutinerende sera er kun til objektglasbrug.
    Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
    Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
    Oversigt Meningococcus agglutinerende sera
    Detekterbare analytter N. gonorrhoeae
    Prøvetype Serum
    Type Agglutinerende sera
    Inkluderer Meningococcus Agglutinating Sera 1 dråbeflaske
    Organisme gruppe Gruppe Z
    Mængde 2 mL