Få mere at vide
Thermo Scientific™ Meningococcus agglutinerende sera
Beskrivelse
Serologisk identificere Neisseria meningitidis Gruppe A, C, D, X, Y, Z og W135 til epidemiologiske og diagnostiske formål med Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus agglutinerende sera.
Brug Meningococcus Agglutinating Sera til formodet identifikation af Neisseria meningitidis dyrket på dyrkningsmedier.
Serologiske test er baseret på det faktum, at antistoffer i serum, produceret som reaktion på eksponering for bakterielle antigener, vil agglutinere med bakterier, der bærer homologe antigener.
Serologiske tests er beregnet til screeningsformål og bør supplere, ikke erstatte, dyrkningsprocedurer.
De monovalente meningococcus agglutinerende sera er velegnede til brug i objektglasagglutinationstest. En alternativ metode til typning, modimmunoelektroforese er også beskrevet i litteraturen 1,2,3,4 . De polyvalente agglutinerende sera er kun til objektglasbrug.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Meningococcus agglutinerende sera |
| Detekterbare analytter | N. gonorrhoeae |
| Prøvetype | Serum |
| Type | Agglutinerende sera |
| Inkluderer | Meningococcus Agglutinating Sera 1 dråbeflaske |
| Organisme gruppe | Gruppe Y |
| Mængde | 2 mL |