missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Menin-MLL inhibitor MI-2, MedChemExpress
Beskrivelse
Menin-MLL inhibitor MI-2 is a Menin-MLL interaction inhibitor with IC50 of 446±28 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Menin-MLL inhibitor MI-2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1271738-62-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H25N5S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (133.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCCC1=CC2=C(N3CCN(C4=NCC(C)(C)S4)CC3)N=CN=C2S1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?