Få mere at vide
Emma Safety Footwear Mendoza sikkerhedssko
Artikelnummer. p-7159400
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15908781
Brand: Emma Safety Footwear MM58284837
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
State-of-the-art Sympatex™ konstruktion giver perfekt fodbeskyttelse til praktiske roller inden for den kemiske industri og landbrug. Næsten vandtætte, Mendoza støvlerne tillader fødderne at ånde ordentligt og holder dem kølige og tørre.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Nubuck olie / Sympatex™ konstruktion
  • Vandtæt
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Farve Brun
Design Mendoza
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv / Sympatex™
Materiale Olieret Nubuck
Størrelse 37
Tå materiale Stål