Få mere at vide
Emma Safety Footwear Mendoza sikkerhedssko
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Nubuck olie / Sympatex™ konstruktion
- Vandtæt
- GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Farve | Brun |
| Design | Mendoza |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv / Sympatex™ |
| Materiale | Olieret Nubuck |
| Størrelse | 39 |
| Tå materiale | Stål |