Få mere at vide
Emma Safety Footwear Mendoza sikkerhedssko
Artikelnummer. 15908781
Skift visning
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15908781 37 1 par
15918781 38 1 par
15928781 39 1 par
15938781 40 1 par
15948781 41 1 par
15958781 42 1 par
15968781 43 1 par
15978781 44 1 par
15988781 45 1 par
15998781 46 1 par
15908791 47 1 par
15918791 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15908781 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM58284837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1774.50 DKK
    1113.00 DKK / 1 par
    Spare 661.50 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
State-of-the-art Sympatex™ konstruktion giver perfekt fodbeskyttelse til praktiske roller inden for den kemiske industri og landbrug. Næsten vandtætte, Mendoza støvlerne tillader fødderne at ånde ordentligt og holder dem kølige og tørre.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Nubuck olie / Sympatex™ konstruktion
  • Vandtæt
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Farve Brun
Design Mendoza
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv / Sympatex™
Materiale Olieret Nubuck
Størrelse 37
Tå materiale Stål