Få mere at vide
Menaquinone 7, Synthetic (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Menaquinone 7 |
| CAS | 2124-57-4 |
| Molekylær formel | C46 H64 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Vitamin K2 |
| InChI formel | InChI=1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+ |
| SMIL | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C)\C)\C)\C)\C)\C)C |
| IUPAC navn | 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-heptamethyloctacosa-2,6,10,14,18,22,26-heptaenyl]-3-methylnaphthalene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 649 |
| Formel vægt | 648.4906 |