Få mere at vide
Menaquinone 7-d7 (100μg/mL in Acetonitrile) 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Menaquinone 7-d7 |
| CAS | 1233937-31-9 |
| Molekylær formel | C46H57D7O2 |
| Mængde | 1x1 mL |
| Synonym | (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaenyl)-3-methyl-1,4-naphthalenedione-d7, Vitamin K2(35)-d7, Menaquinone K7-d7, Vitamin MK 7-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+/i9D3,10D,11D,30D,31D |
| SMIL | O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 656.04 |
| Formel vægt | 655.5346 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 100 μg/mL |