Få mere at vide
Menaquinone 4 (Mixture of cis-trans isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin K2 (Menaquinone) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+ |
| Formel vægt | 444.3028 |
| Procent renhed | >95% |