missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Menaquinone 4-d7 (Mixture of cis-trans isomers) (100ug/mL in Acetonitrile), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Menaquinone 4-d7 (Mixture of cis-trans isomers) |
| CAS | 1233937-25-1 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | C31H33D7O2 |
| Mængde | 1 x 1 mL |
| Synonym | (E,E,E)-2-Methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl)-1,4-naphthalenedione-d7, 2-Methyl-3-geranylgeranyl-1,4-naphthoquinone-d7, Glakay-d7, Kaytwo-d7, MK4-d7, Menaquinone K4-d7, Menatetrenone-d7, Vitamin K2(20)-d7, Vitamin MK 4-d7; |
| InChI formel | InChI=1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+/i6D3,7D,8D,18D,19D |
| SMIL | O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.69 |
| Formel vægt | 451.3468 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?