Få mere at vide
Menadione Sodium Bisulfite Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Menadione Sodium Bisulfite Hydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O5S.Na.H2O/c1-11(17(14,15)16)6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10(11)13;;/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16);;1H2/q;+1;/p-1 |
| Formel vægt | 294.017 |