Learn More
Menadione, Mikromol™
Codice prodotto. 17951046
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
17951046 250 mg 250mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17951046 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3061.00
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Menadione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Vitamin K3 (Menadione)
CAS 58-27-5
Analyte or Component Names Vitamin K3 (Menadione)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C11 H8 O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Phytomenadione Imp. A (EP), Menadione, 2-methylnaphthalene-1,4-dione, Phytomenadione Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-methylnaphthalene-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Quantity 250 mg
Formula Weight 172.0524 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.