Få mere at vide
Menadione, Mikromol™
Artikelnummer. 17951046
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17951046 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17951046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3061.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Menadione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin K3 (Menadione)
CAS 58-27-5
Analyt- eller komponentnavne Vitamin K3 (Menadione)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phytomenadione Imp. A (EP), Menadione, 2-methylnaphthalene-1,4-dione, Phytomenadione Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
SMIL CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-methylnaphthalen-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Mængde 250 mg
Formel vægt 172,0524 g/mol