Få mere at vide
Menadione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462139
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16462139 1 g
16442106 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462139 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0332
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menadione
CAS 58-27-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H8O2
Mængde 1 g
Synonym Vitamin K3
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid