Få mere at vide
Menadione, 98,76 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473490 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473490 1 kg -
11453490 25 g 25g
11463490 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473490 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210225991
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58-27-5
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.183
InChI nøgle MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC navn 2-methylnaphthalen-1,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menadione
Farve Gul
Mængde 1 kg
Formel vægt 172.2
Procent renhed 98.76%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Menadione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.