Beskrivelse
- Sort
- Materiale: 100% kæmmet bomuld, 145 g/m² Single Jersey Klassisk T-shirt form af kæmmet bomuld og Single Jersey.
- Nakkebånd
- Elastiske manchetter i halsen
- Farvestabil og nem pleje
- Størrelse: XS - 6XL
- Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: II-punkter, tørretumbler umulig
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Bomuld |
| Farve | Sort |
| Hals stil | Hætte |
| Sømtype | Tapet |
| Ærmestil | Langærmet |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Multiple-brug skjorter til generelle formål |
| Tykkelse | 140 g/m² |