Få mere at vide
Uvex™ Herre-T-Shirt 7459-Sort 100% Bomuld
Artikelnummer. 17255511 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17255511
Brand: Uvex™ 8816610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sort klassisk T-shirt form af kæmmet bomuld og Single Jersey med nakketape og elastiske manchetter i halsen
  • Sort
  • Materiale: 100% kæmmet bomuld, 145 g/m² Single Jersey Klassisk T-shirt form af kæmmet bomuld og Single Jersey.
  • Nakkebånd
  • Elastiske manchetter i halsen
  • Farvestabil og nem pleje
  • Størrelse: XS - 6XL
  • Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: II-punkter, tørretumbler umulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Køn Mænds
Materiale Bomuld
Farve Sort
Hals stil Hætte
Sømtype Tapet
Ærmestil Langærmet
Engangs Genanvendelig
Produkttype Multiple-brug skjorter til generelle formål
Tykkelse 140 g/m²