Få mere at vide
Uvex™ Herre-T-Shirt 7459-Sort 100% Bomuld
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Tamaño de la unidad:
Hver
Descripción
- Sort
- Materiale: 100% kæmmet bomuld, 145 g/m² Single Jersey Klassisk T-shirt form af kæmmet bomuld og Single Jersey.
- Nakkebånd
- Elastiske manchetter i halsen
- Farvestabil og nem pleje
- Størrelse: XS - 6XL
- Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: II-punkter, tørretumbler umulig
Especificaciones
Especificaciones
| Størrelse | Lille |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Bomuld |
| Farve | Sort |
| Hals stil | Hætte |
| Sømtype | Tapet |
| Ærmestil | Langærmet |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Multiple-brug skjorter til generelle formål |
| Tykkelse | 140 g/m² |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido