Få mere at vide
Uvex™ Herre-T-Shirt 7459-Sort 100% Bomuld
Artikelnummer. 17205521 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17205521 4X-stor -
17215521 5X-stor -
17225521 6X-stor -
17235511 X-Small Hver
17245511 Lille -
17255511 Medium -
17265511 Større -
17275511 X-Large -
17285511 2X-stor Hver
17295511 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17205521 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8816615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 DKK
    114.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.90 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sort klassisk T-shirt form af kæmmet bomuld og Single Jersey med nakketape og elastiske manchetter i halsen
  • Sort
  • Materiale: 100% kæmmet bomuld, 145 g/m² Single Jersey Klassisk T-shirt form af kæmmet bomuld og Single Jersey.
  • Nakkebånd
  • Elastiske manchetter i halsen
  • Farvestabil og nem pleje
  • Størrelse: XS - 6XL
  • Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: II-punkter, tørretumbler umulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 4X-stor
Køn Mænds
Materiale Bomuld
Farve Sort
Hals stil Hætte
Sømtype Tapet
Ærmestil Langærmet
Engangs Genanvendelig
Produkttype Multiple-brug skjorter til generelle formål
Tykkelse 140 g/m²