Få mere at vide
Uvex™ Mænd Softshell 7431-Gul
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Softshell jakke - uvex beskyttelse flash model-nr.: 7431
- Materiale: 100% polyester, med membran i 3-lags konstruktion, ca. 240 gsm
- Vindtæt og vandafvisende high vis softshell jakke
- En brystlomme tilbage med lynlås og to store sidelommer med lynlås, letvægts og selvom åndbart og slidstærkt materiale, 10.000 mm vandsøjlevurdering
- Størrelser: XS - 6XL
- Overstørrelsestillæg: fra størrelse XL+10 %
- Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klor umulig, tørretumbler: Jeg peger, strygning: I point, renseri: P certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X2
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Gul, Grå |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Hi-vis jakke |
| Tykkelse | 285 g/m² |