Få mere at vide
Uvex™ Mænd Softshell 7431-Gul
Artikelnummer. 17206671 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17206671 2X-stor -
17216671 3X-Large -
17226671 4X-stor -
17236671 5X-stor -
17246671 6X-stor -
17256661 X-Small -
17266661 Lille -
17276661 Medium -
17286661 Større -
17296661 X-Large Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17206671 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8938213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1483.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.66 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
  • Softshell jakke - uvex beskyttelse flash model-nr.: 7431
  • Materiale: 100% polyester, med membran i 3-lags konstruktion, ca. 240 gsm
  • Vindtæt og vandafvisende high vis softshell jakke
  • En brystlomme tilbage med lynlås og to store sidelommer med lynlås, letvægts og selvom åndbart og slidstærkt materiale, 10.000 mm vandsøjlevurdering
  • Størrelser: XS - 6XL
  • Overstørrelsestillæg: fra størrelse XL+10 %
  • Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klor umulig, tørretumbler: Jeg peger, strygning: I point, renseri: P certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 2X-stor
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Gul, Grå
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Hi-vis jakke
Tykkelse 285 g/m²