Få mere at vide
Fisherbrand™ Laboratoriefrakker i poly/bomuld til mænd
Med front griberlukninger
Brand: Fisherbrand™ 19181573
84.53 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "27071" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Fremstillet af 65/35 polybomuld
- En udvendig venstre brystlomme, to udvendige nederste lommer
- Standard spids krave
- Trykknapper foran
- Lige manchetter
- Hvid
Tekniske data
Laboratoriefrakke til generelle formål | |
Mænds | |
Hvid | |
Åben | |
Ikke steril | |
Standard spids |
2X-stor | |
Polybomuld | |
Snaps | |
Genanvendelig | |
3 | |
45,7 tommer. |
Fisherbrand reusable lab coats
Filstørrelse: 744.3 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Laboratoriefrakker i poly/bomuld til mænd > 2X-stor
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion