Få mere at vide
Alexandra™ Laboratoriefrakke til mænd med skjult studs foran, lyseblå
Artikelnummer. p-7145437
Størrelse (metrisk) bryst:
116 cm
124 cm
Artikelnummer. 15872194
Brand: Alexandra™ WL1PB116
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Herre nitterfrakke med tre praktiske lommer med skjult nitterfront for et professionelt look. Slidstærk polyester/bomuldskonstruktion. D stykke i halsen kan bruges til at vise en stregkode for at forenkle vaskeprocessen.
  • Skjult nitter foran
  • To hoftelommer en brystlomme
  • Udluftning bagpå
  • Maskinvaskbar og industrielt vaskbar
  • Længde 100 cm / 39 in.
  • Stofvægt: 245gsm (210gsm hvid)
  • 67% polyester/33% bomuld
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse X-Large
Køn Mænds
Materiale Polybomuld
Farve Lyseblå
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Model- WL1
Størrelse (engelsk) Bryst 46 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 116 cm
Vægt (metrisk) 245 gsm