Få mere at vide
Alexandra™ Laboratoriefrakke til mænd med skjult studs foran, lyseblå
Artikelnummer. 15872194
Skift visning
Størrelse (metrisk) bryst:
116 cm
124 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) bryst
15872194 116 cm
15882194 124 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15872194 Leverandør Alexandra™ Leverandørnr. WL1PB116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 DKK
    163.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.38 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Herre nitterfrakke med tre praktiske lommer med skjult nitterfront for et professionelt look. Slidstærk polyester/bomuldskonstruktion. D stykke i halsen kan bruges til at vise en stregkode for at forenkle vaskeprocessen.
  • Skjult nitter foran
  • To hoftelommer en brystlomme
  • Udluftning bagpå
  • Maskinvaskbar og industrielt vaskbar
  • Længde 100 cm / 39 in.
  • Stofvægt: 245gsm (210gsm hvid)
  • 67% polyester/33% bomuld
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse X-Large
Køn Mænds
Materiale Polybomuld
Farve Lyseblå
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Model- WL1
Størrelse (engelsk) Bryst 46 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 116 cm
Vægt (metrisk) 245 gsm