Få mere at vide
Alexandra™ Laboratoriefrakke til mænd med skjult studs foran, Bourgogne
Artikelnummer. 15812154
Skift visning
Størrelse (metrisk) bryst:
92 cm
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) bryst
15812154 92 cm
1 options
Artikelnummer. 15812154 Leverandør Alexandra™ Leverandørnr. WL1BU92
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 DKK
    174.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.34 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tilbyder beskyttelse i fuld længde og er velegnet til en række forskellige industrier og job. Med D-halsudskæring og tre praktiske lommer med skjult nitter foran for et professionelt look. Slidstærk polyester/bomuldskonstruktion.
  • Skjult nitter foran
  • To hoftelommer en brystlomme
  • Udluftning bagpå
  • Maskinvaskbar og industrielt vaskbar
  • Længde 100 cm / 39 in.
  • Stofvægt: 245gsm (210gsm hvid)
  • 67% polyester/33% bomuld
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse Lille
Køn Mænds
Materiale Polybomuld
Farve Bourgogne
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Model- WL1
Størrelse (engelsk) Bryst 36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 92 cm
Vægt (metrisk) 245 gsm