Få mere at vide
Logistik™ Men's Fitted Polycotton Laboratory Coats
Farve:
White
Størrelse (metrisk) bryst:
108 cm
124 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polycotton blend
- Concealed stud front
- One breast pocket
- Two lower patch pockets
- Center back vent
- Not CE marked
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Lab Coat |
| Køn | Men's |
| Materiale | Carbon, Polyester |
| Farve | White |
| Manchet stil | Stud-fastened |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stil | Tailored |
| Antal lommer | 3 |
| Størrelse (metrisk) bryst | 108 cm |
| Vis mere |