Få mere at vide
Alexandra™ Herre anti-pille fleecejakke, Sailor Navy
Artikelnummer. 15861544
Skift visning
Størrelse:
Større
Artikelnummer. Størrelse
15861544 Større
1 options
Artikelnummer. 15861544 Leverandør Alexandra™ Leverandørnr. NG19SNL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 DKK
    168.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.70 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Unisex anti-pille fleece top ideel at have på som en del af enhver uniform og også til fritidstøj. Har en elastisk snøre og to hoftelommer med lynlås. Fås i et udvalg af farver.
  • To lynlåse hoftelommer
  • Elastik snor med stop
  • Unisex
  • Op til 40° vask
  • Ryglængde: 72 - 74 cm (stiger med størrelsen)
  • Stofvægt: 300gsm
  • 100% polyester
Tekniske data
Størrelse Større
Køn Unisex
Farve Sømandsflåden
Stil NG19
Vægt (metrisk) 300 gsm