Få mere at vide
Gilac™ Mænds urinal med låg
Artikelnummer. 17948551
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17948551 1 L
1 options
Artikelnummer. 17948551 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G101708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.60 DKK
    38.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.80 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Herre 1 L urinal med låg er gradueret og velegnet til hospitalsbrug.
  • Velegnet til hospitalsbrug.
  • Gennemskinnelig, niveau synlig, med volumen gradueringer.
  • Afrundet design og meget tyk.
  • Ikke let at knække, når den tabes.
  • Enestående holdbarhed selv i den intensive brugscyklus.
  • Produktet desinficeres i en grydevasker.
  • Undersøgt produktergonomi sikrer optimal rengøring.
  • Udstyr ved stuetemperatur for at undgå den kolde fornemmelse, der opleves med ækvivalenter i rustfrit stål.
Tekniske data
Produkttype Sengeflaske til mænd med låg
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Volumen (engelsk) 0,3 gal.
Volumen (metrisk) 1 L