Få mere at vide
Uvex™ Herrefrakke 7464-Hvid
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mænd frakke
- Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
- Farve: hvid
- Højeste beskyttelse med antistat.
- Fiber - optimal ladningsreduktion
- Højtstående armkonstruktion
- Brystlomme til venstre
- To sidelommer
- Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Størrelser: XS-6XL
- Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
- Normal vask 60° C, må ikke bleges, lav temp. Tørretumbler, strygejern 2 point, kemisk.
- Rengøring med perchlorethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | 4X-stor |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester, Bomuld |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Trykknapper |
| Manchet stil | Tunneliseret elastik |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Ingen |
| Vis mere |