Få mere at vide
Uvex™ Herrefrakke 7464-Hvid
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
Brand: Uvex™ 8826014
451.24 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "27071" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Mænd frakke
- Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
- Farve: hvid
- Højeste beskyttelse med antistat.
- Fiber - optimal ladningsreduktion
- Højtstående armkonstruktion
- Brystlomme til venstre
- To sidelommer
- Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Størrelser: XS-6XL
- Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
- Normal vask 60° C, må ikke bleges, lav temp. Tørretumbler, strygejern 2 point, kemisk.
- Rengøring med perchlorethylen
Tekniske data
Laboratoriefrakke til generelle formål | |
Mænds | |
Hvid | |
Tunneliseret elastik | |
Ikke steril | |
Standard Length | |
245 g/m² |
3X-Large | |
Polyester, Bomuld | |
Trykknapper | |
Genanvendelig | |
Ingen | |
2 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Herrefrakke 7464-Hvid > Størrelse: 3X-Large
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion