Få mere at vide
Uvex™ Herrefrakke 7464-Grafit
Artikelnummer. 17285721 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17285721 Større -
17205731 2X-stor -
17215731 3X-Large -
17225731 4X-stor -
17235731 5X-stor -
17245731 6X-stor -
17265721 Lille -
17275721 Medium -
17295721 X-Large Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17285721 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8826111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 DKK
    544.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.98 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
  • Mænd frakke
  • Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
  • Farve: grafit
  • Højeste beskyttelse med antistat.
  • Fiber - optimal ladningsreduktion
  • Højtstående armkonstruktion
  • Brystlomme til venstre
  • To sidelommer
  • Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Størrelser: XS-6XL
  • Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
  • Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Større
Køn Mænds
Materiale Bomuld, polyester
Farve Grå
Lukketype Trykknapper
Engangs Genanvendelig
Produkttype Almindelig jakke
Tykkelse 245 gsm