Få mere at vide
Uvex™ Herrefrakke 7464-Grafit
Artikelnummer. 17275721 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17275721 Medium -
17205731 2X-stor -
17215731 3X-Large -
17225731 4X-stor -
17235731 5X-stor -
17245731 6X-stor -
17265721 Lille -
17285721 Større -
17295721 X-Large Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17275721 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8826110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
  • Mænd frakke
  • Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
  • Farve: grafit
  • Højeste beskyttelse med antistat.
  • Fiber - optimal ladningsreduktion
  • Højtstående armkonstruktion
  • Brystlomme til venstre
  • To sidelommer
  • Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Størrelser: XS-6XL
  • Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
  • Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Størrelse Medium
Køn Mænds
Materiale Bomuld, polyester
Farve Grå
Lukketype Trykknapper
Engangs Genanvendelig
Produkttype Almindelig jakke
Tykkelse 245 gsm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.