Få mere at vide
Uvex™ Herrefrakke 7464-Grafit
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
Brand: Uvex™ 8826115
451.25 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Mænd frakke
- Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
- Farve: grafit
- Højeste beskyttelse med antistat.
- Fiber - optimal ladningsreduktion
- Højtstående armkonstruktion
- Brystlomme til venstre
- To sidelommer
- Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Størrelser: XS-6XL
- Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
- Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem.
Tekniske data
4X-stor | |
Bomuld, polyester | |
Trykknapper | |
Almindelig jakke |
Mænds | |
Grå | |
Genanvendelig | |
245 gsm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Herrefrakke 7464-Grafit > Størrelse: 4X-Large
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion