Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-Graphite
Product Code. 17215731 Shop All Uvex Products
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
Dimensione della confezione:
Each
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17215731 3X-Large Each
17205731 2X-Large Each
17225731 4X-Large Each
17235731 5X-Large Each
17245731 6X-Large Each
17265721 Small Each
17275721 Medium Each
17285721 Large Each
17295721 X-Large Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17215731 Fornitore Uvex™ N. del fornitore 8826114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    544.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.98 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Men coat
  • Material: 66.5% polyester, 32% cotton, 1.5% antistatic. Fibers, 245 g / m²
  • Color: graphit
  • Highest protection with antistat.
  • Fiber - optimal charge reduction
  • High rise arm construction
  • Breast pocket on the left
  • Two side pockets
  • Turn-down collar standards: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Sizes: XS-6XL
  • Oversize surcharge: from size XXL + 10%
  • Normal wash 60 ° C, do not bleach, dry Dryer, iron 2 points, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 3X-Large
Gender Men's
Material Cotton, Polyester
Color Gray
Closure Type Press Studs
Disposable Reusable
Product Type General Purpose Jacket
Thickness 245 gsm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.