Beskrivelse
- Mænd frakke
- Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
- Farve: grafit
- Højeste beskyttelse med antistat.
- Fiber - optimal ladningsreduktion
- Højtstående armkonstruktion
- Brystlomme til venstre
- To sidelommer
- Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Størrelser: XS-6XL
- Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
- Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Bomuld, polyester |
| Farve | Grå |
| Lukketype | Trykknapper |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Almindelig jakke |
| Tykkelse | 245 gsm |