Få mere at vide
Uvex™ Herrefrakke 473-Hvid
Artikelnummer. 17206621 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk) bryst:
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Størrelse:
Large/X-Large
Lille/medium
X-Small
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) bryst Størrelse Pakningsstørrelse
17206621 106/110 cm Large/X-Large Hver
17286611 90/94 cm X-Small -
17296611 98/102 cm Lille/medium -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17206621 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8932424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00 DKK
    292.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.58 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Hvid HACCP arbejdsfrakke til mænd. Herrefrakke iht. standard arbejdstøj i maden med vendbar krave, også bærbar, lukket med trykknap
  • HACCP arbejdsfrakke til mænd
  • Farve hvid
  • Materiale 65 % polyester/35 % bomuld 245 g/m² , kipervævning
  • Herrefrakke i henhold til standard arbejdstøj i fødevareforarbejdning DIN 10524
  • Vendbar krave, også bærbar, lukket med trykknapper, skjult trykknappelukning
  • 1 indvendig brystlomme tilbage med lommeklap, 2 lommelommer i sidesømmen, kan spændes, langærmet, manchetbredde justerbar, overensstemmelsescertificering i henhold til DIN 10524, tøj til hygiejnerisikoklasse 1 til 3
  • Størrelser 90/94 - 106/110
  • Plejevejledning: 95 °C vaskbar, klorering mulig, kemisk rensning: A, jerntemperatur: II-punkter, tumbler: II-punkter egnet til industriel vask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse Large/X-Large
Køn Mænds
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Manchet stil Tunneliseret elastisk
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Standard Length
Antal lommer 2
Størrelse (engelsk) Bryst 42 til 44 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 106/110 cm
Tykkelse 245 g/m²