Få mere at vide
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Flydende nitrogen Traceable™ DataLogger termometer
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Kan bruges i 21 CFR 11-miljøer, rådata er låst og kan muligvis ikke slettes/ændres på basisenheden
- Over 1 million temperaturobservationer
- Tillader brugerdefineret logningsinterval fra hvert minut til hver 24. time
- Kan ikke slette data fra hukommelsen, når de først er gemt
- Indikatorlyset vises, når hukommelsen er 95 %
- 4 kalibreringspunkter -196 °C, -80 °C, 0 C, °100 °C
- Område: -200 °C til 105 °C
- Nøjagtighed af± 0,25 °C
- Opløsning på 0,01
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Datalogger |
| Display Type | Digital |
| Datahukommelse | 1 års data med 1 minuts intervaller |
| Kalibrering | Multi-point kalibrering |
| Alarmtyper | Hørbar, Visuel |
| Softwaretype | TraceableLIVE |
| Inkluderer | Rustfri stålsonde(r), stativ, Velcro™ , Magnetstrimler, Vægmontering, Traceable™ Certifikat og batterier |
| Sensortyper | 1 sonde |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,25 °C |
| Temperaturopløsning | 0,01 °C |
| Vis mere |