Få mere at vide
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Datalogning Traceable™ Hygrometer
Artikelnummer. 15710049 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Fugtighedsområde:
0 til 95 %, ikke-kondenserende
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
15710049 0 til 95 %, ikke-kondenserende Hver
1 options
Artikelnummer. 15710049
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at aflæse temperatur, relativ luftfugtighed og tid. De Memory-Loc™ Datalogning Traceable™ Hygrometer er fantastisk til emhætter, opbevaringsrum, renrum og andre miljøer, der skal overvåges.
  • Fast hukommelsesstruktur, opretholder 688.086 fugt- og temperaturobservationer
  • Smart-Alarm™ har en visuel/hørbar alarm, der fortsætter med at alarmere, selvom enheden vender tilbage til ikke-alarmtilstande
  • Gemmer op til 30 unikke alarmhændelser
  • Hukommelsen kan IKKE ryddes på enheden efter download af data til USB stok
  • Problemfri hentning af data - enheden kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
  • Statusindikatorer - Lavt batteri, fuld hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
Tekniske data
Type Datalogger
Display Type Digital
Datahukommelse 2 år, 2 minutters interval
Kalibrering Multi-point kalibrering
Alarmtyper Hørbar, Visuel
Softwaretype TraceableLIVE
Inkluderer Sonde, stativ, Velcro™ , Magnetisk bagside, Vægmontering, Traceable™ Certifikat og batterier
Certificeringer/compliance Traceable™ Certifikat
Nøjagtighed (relativ luftfugtighed) ±3 % RH mellem 5 og 75 %, ellers± 5% RF
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Fugtighedsområde 0 til 95 %, ikke-kondenserende
Opløsning (relativ luftfugtighed) 0.1% RH
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 65 °C
Driftstemperatur (engelsk) -4 °F til +158 °F
Driftstemperatur (metrisk) -20 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B x H) 5,5 x 3,25 x 1 tommer.
Højde (engelsk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 1 tomme
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 139.7 mm
Bredde (engelsk) 3,2 tommer.
Bredde (metrisk) 82.6 mm
Vægt (engelsk) 6 oz.
Vægt (metrisk) 170.1 g