Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging termohygrometre med kalibrering
Artikelnummer. 16641323 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Datahukommelse:
819.150 målinger
Artikelnummer. Datahukommelse
16641323 819.150 målinger
1 options
Artikelnummer. 16641323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 DKK
    1969.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 595.25 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker sikker indsamlet information. Data kan ikke overskrives eller ændres.
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Gem op til 30 unikke alarmhændelser
  • Smart-Alarm™ med visuel/hørbar alarm fortsætter med at advare, selvom enheden vender tilbage til ikke-alarme forhold
  • Justerbar prøvetagningshastighed fra —1 min til 12 timer i trin på 1 min
Tekniske data
Type Termohygrometer med barometer og kalibrering
Datahukommelse 819.150 målinger
Kalibrering NIST
Kanaler 1
Nøjagtighed (relativ luftfugtighed) ±3 % RH mellem 5 og 75 %, ellers± 5% RF
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Fugtighedsområde 0 til 95 %, ikke-kondenserende
Opløsning (relativ luftfugtighed) 0.1% RH
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 65 °C