Få mere at vide
MP Biomedicals™ Membraner til Filtreringsenhed til SafTest™ Testsæt
Artikelnummer. 15681874 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
18 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15681874 18 pakker Pakke med 18
1 options
Artikelnummer. 15681874 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 07DP1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6115.00 DKK
    5822.10 DKK / Pakke med 18
    Spare 292.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Membraner til Filtreringsenhed til SafTest™ solid prøvetestplatform.
  • Udskiftningsfiltre til brug med SafTest prøvetestplatformen.
  • Indeholder 18 manifolds med hver 6 filtre.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Test af fødevarekvalitet
Mængde 18 pakker
Opbevaringskrav Stuetemperatur