Få mere at vide
Invitrogen™ MembranePro™ Funktionelt proteinstøttesæt
Artikelnummer. 17183029
Skift visning
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
17183029 10 reaktioner
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17183029 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A11668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18750.00 DKK
    16125.00 DKK / 10 reaktioner
    Spare 2625.00 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
For kunder, der studerer GPCR'er og andre membranproteiner, MembranePro™ er det klar-til-brug system, der leverer berigede, funktionelle membranproteiner effektivt og pålideligt.
Fordele ved MembranePro™ omfatte:
  • Proteiner vises på humane (eller andre pattedyrs) cellemembraner
  • Cellulær kvalitetskontrol og posttranslationel behandling af pattedyr hjælper med at producere funktionelt protein
  • Proteiner knopper ud som lipopartikler og opsamles let fra dyrkningsmediet
  • Lipopartikler beriges med udtrykte receptorer
MembranePro™ arbejdsgangen er mindre arbejdskrævende sammenlignet med traditionel produktion af membranfraktioner. Kort fortalt MembranePro™ protokol giver dig mulighed for at:
  1. Klon dit gen af interesse ved hjælp af en TOPO™ vektor
  2. Transfekter med Lipofectamine™ 2000 og MembranePro™ Reagens ind i 293FT-celler
  3. Høst lipopartikler 48 timer efter transfektion, koncentrer med MembranePro™ Udfældningsblanding
  4. Opbevar lipopartikler ved -80 C eller fortsæt til downstream assays
MembranePro™ produkter tilbydes i to konfigurationer– som et udtrykssæt (TOPO™ vektor, Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ nedbørsblanding, MembranePro™ Reagens, 293FT-celler) og som et støttesæt (Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ nedbørsblanding, MembranePro™ reagens). Expression-sættet fås kun i en 10 reaktionsstørrelse; støttesættet fås i 10, 60 og 600 reaktionsstørrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type MembranePro Funktionelt proteinstøttesæt
Tilstrækkelig til 10 reaktioner
Leveringstype Viruslignende partikler (VLP'er)
Mængde 10 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •1 x 75 ml MembranePro™ Udfældningsblanding (opbevares ved stuetemperatur)
• 1 x 0,3 mg (1 mg ⁄ml) MembranePro™ Reagens (opbevares ved -20 °C)
• 3 x 0,75 ml Lipofectamine™ 2000 (Opbevares ved +4 °C)
• Manuel
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Udtrykssystem Pattedyr
Udtrykt proteintype Membran protein
Produktlinje MembranePro
Til brug med (applikation) Membranproteinekspression
Promotor EF-1α