Få mere at vide
Invitrogen™ MembranePro™ Funktionelt proteinekspressionssæt
Artikelnummer. 17173029
Skift visning
Mængde:
10 reaktionssæt
Artikelnummer. Mængde
17173029 10 reaktionssæt
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17173029 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A11667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20110.00 DKK
    17294.60 DKK / 10 reaktioner
    Spare 2815.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
MembranePro™ Functional Protein Expression Kit - 10rxn
For kunder, der studerer GPCR'er og andre membranproteiner, MembranePro™ er det klar-til-brug system, der leverer berigede, funktionelle membranproteiner effektivt og pålideligt. Fordele ved MembranePro™ omfatte:
  • Proteiner vises på humane (eller andre pattedyrs) cellemembraner
  • Cellulær kvalitetskontrol og posttranslationel behandling af pattedyr hjælper med at producere funktionelt protein
  • Proteiner knopper ud som lipopartikler og opsamles let fra dyrkningsmediet
  • Lipopartikler beriges med udtrykte receptorer
    MembranePro™ arbejdsgangen er mindre arbejdskrævende sammenlignet med traditionel produktion af membranfraktioner. Kort fortalt MembranePro™ protokol giver dig mulighed for at:
    1. Klon dit gen af interesse ved hjælp af en TOPO™ vektor
    2. Transfekter med Lipofectamine™ 2000 og MembranePro™ Reagens ind i 293FT-celler
    3. Høst lipopartikler 48 timer efter transfektion, koncentrer med MembranePro™ Udfældningsblanding
    4. Opbevar lipopartikler ved -80 C eller fortsæt til downstream assays
    MembranePro™ produkter tilbydes i to konfigurationer– som et udtrykssæt (TOPO™ vektor, Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ nedbørsblanding, MembranePro™ Reagens, 293FT-celler) og som et støttesæt (Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ nedbørsblanding, MembranePro™ reagens). Expression-sættet fås kun i en 10 reaktionsstørrelse; støttesættet fås i 10, 60 og 600 reaktionsstørrelser.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type MembranePro Funktionelt proteinekspressionssæt
    Leveringstype Viruslignende partikler (VLP'er)
    Mængde 10 reaktionssæt
    Indhold og opbevaring Sættet indeholder:
    • pEF6 V5-His TOPO™ TA Vector Kit til mindst 10 TOPO™ kloningsreaktioner (opbevares ved -20 °C)
    • 3 x10^6 293FT-celler (opbevares i flydende nitrogen)
    • 1 x 75 ml MembranePro™ Udfældningsblanding (opbevares ved stuetemperatur)
    • 1 x 0,3 mg (1 mg ⁄ml) MembranePro™ Reagens (opbevares ved -20 °C)
    • 3 x 0,75 ml Lipofectamine™ 2000 (Opbevares ved +4 °C)
    • Manualer
    Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
    Cellelinje 293FT
    Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
    High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
    Selektionsmarkør eukaryot BsdR
    Udtrykssystem Pattedyr
    Udtrykt proteintype Membran protein
    Produktlinje MembranePro
    Til brug med (applikation) Membranproteinekspression
    Promotor EF-1α