Få mere at vide
Duran™ Membrane Screw Caps
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk):
54 mm
86 mm
Højde (metrisk):
25 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Polypropylene cap
- For use with glass laboratory bottles
- Welded-in PTFEmMembrane permits pressure equalization and tight sealing
- Blue
- Autoclavable
- Reduces risk of contamination
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blue |
| Til brug med (applikation) | Duran laboratory glass bottles |
| Inkluderer | Welded PTFE membrane |
| Materiale | Polypropylene |
| Mængde | 5Pack |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Produkttype | Vented Screw Cap |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |
| Lukketype | Vented Screw Cap |
| Autoklaverbar | Autoclavable |