Få mere at vide
Fisherbrand™ Ion-selektive membranudskiftningssæt
Artikelnummer. 11769728 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
83919 Enhed
TIL 83925
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11769728 TIL 83925 Hver
11719728 83919 Enhed Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11769728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2647.08 DKK
    1525.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 1121.89 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøveforberedelsestrin såsom filtrering og destillation er sjældent nødvendige med dette sæt til den kombinerede ionfølsomme elektrode med en fast membran.
  • ORP elektrode Fisherbrand 1m kabel med BNC epoxy krop 12mm x 120mm
  • ORP elektrode med BNC epoxy krop
  • Kombineret ionfølsom elektrode med solid membran udskiftelig flad overflade
  • Den ion, der skal detekteres, passerer gennem membranen og genererer en potentialforskel, der er proportional med ionkoncentrationen
  • Analysetid generelt mindre end et minut
  • Prøveforberedelsestrin såsom filtrering eller destillation er sjældent nødvendigt
  • Kalibrering bør udføres så ofte som muligt (mindre en gang om dagen) ved samme temperatur som prøven
  • Måletemperatur 0 til 50° C
Tekniske data
Oversigt ion-selektive membranudskiftningssæt
Til brug med (udstyr) TIL 83925