Få mere at vide
Molecular Probes™ Membranpermeabilitet med døde celleapoptosesæt med PO-PRO™ -1 og 7-Aminoactinomycin D, til flowcytometri
Artikelnummer. 10338452
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10338452 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10338452 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. V35123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4855.00 DKK
    4078.20 DKK / 1 sæt
    Spare 776.80 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Vybrant™ Apoptose Assay Kit #13* PO-PRO™ -1/7-aminoactinomycin D** til flowcytometri** 200 analyser*
Dette flowcytometriprodukt detekterer apoptose på basis af ændringer, der forekommer i cellemembranernes permeabilitet ved hjælp af PO-PRO™ -1 og 7-aminoactinomycin D (7-AAD) nukleinsyrefarvninger. Efter farvning af en cellepopulation med PO-PRO™ -1 farvestof og 7-AAD, apoptotiske celler viser violet fluorescens, døde celler viser violet og rød fluorescens, og levende celler viser lidt eller ingen fluorescens. Disse populationer kan let skelnes med et flowcytometer, der bruger både en violet laser og 488 nm-linjen af en argon-ion-laser til excitation. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til ca. 200 flowcytometritests.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Format Rør, Slide
Produkttype Dead Cell Apoptosis Kit
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas PO-PRO™ -1 farvestof (500μ L), og 1 hætteglas med 7-AAD (7-aminoactinomycin D, 200μ L).
Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Flowcytometer laserlinjer 405, 488
Excitation/Emission PO-PRO™ -1: ⁄434 456, 7-AAD: ⁄546 647
Antal reaktioner 200
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Vybrant
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Konjugeret 7-AAD, PO-PRO-1
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometer