Få mere at vide
Thermo Scientific™ Membran Lactose Glucuronide Agar
Beskrivelse
Detekter, opregn og differentier Escherichia coli og andre coliformer ved enkeltmembranfiltrering med dette brugsklare medium.
Opdag, opregn og differentier Escherichia coli og andre coliformer ved enkeltmembranfiltrering med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Membran Lactose Glucuronide Agar (MLGA) Tilstedeværelsen af laurylsulfat og lactose med phenolrød tillader selektiv isolering og differentiering af henholdsvis Escherichia coli og coliforme.
Tests for Escherichia coli og colibakterier er et følsomt middel til påvisning af fækal forurening af drikkevand. De betragtes som en af de vigtigste rutinemæssige mikrobielle undersøgelser til vurdering af effektiviteten af vandbehandling og desinfektion og til overvågning af vandkvaliteten i distribution 1 . Membran Lactose Glucuronide Agar (MLGA) understøtter vandtestning ved hjælp af enkeltmembranfiltrering.
- Isolerer coliforme bakterier effektivt, når de bruges med enkeltmembranfiltreringsmetode.
- Hæmmer selektivt Gram-positive organismer, Laurylsulfat udvælger for coliformer.
- Reducerer bekræftende test for E. coli på grund af specificiteten af reaktionerne i mediet.
- Letter fortolkning af testresultaterne på grund af tilsætning af kromogent BCIG (5-brom-4-chlor-3-indolyl-β -D-glucuronid), E. coli fremstår som grønne kolonier, mens andre colibakterier danner gule kolonier.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Identifikation af Escherichia coli og coliformer lettes gennem to biokemiske reaktioner i mediet: Laktosefermentering påvises af farvestoffet phenolrød, som giver gule kolonier, når der produceres syre. Det kromogene substrat BCIG spaltes af enzymet glucuronidase og producerer en blå kromofor, som opbygges i bakteriecellerne. Coliforme bakterier er laktose-positive, så kolonier vil være gule; Escherichia coli er både laktosepositiv og besidder glucuronidase, så den vil fremstå som grønne kolonier. 1
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Membran Lactose Glucuronide Agar |
| Format | 90 mm plade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g± 1,0 g |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |