Få mere at vide
Thermo Scientific™ Membran Lactose Glucoronide Agar (MLGA)
Artikelnummer. p-7079178
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10422083
Brand: Thermo Scientific™ CM1031B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter, opregn og differentier Escherichia coli og andre coliformer ved enkeltmembranfiltrering med dette selektive og differentielle medium.
Detekter, opregn og differentier Escherichia coli og andre coliformer ved enkeltmembranfiltrering med Thermo Scientific™ Oxoid™ Membran Lactose Glucuronide Agar (MLGA) (Dehydreret). Tilstedeværelsen af laurylsulfat og lactose med phenolrød tillader selektiv isolering og differentiering af henholdsvis Escherichia coli og coliforme.
Tests for Escherichia coli og colibakterier er et følsomt middel til påvisning af fækal forurening af drikkevand. De betragtes som de vigtigste rutinemæssige mikrobielle undersøgelser til vurdering af effektiviteten af vandbehandling og desinfektion og til overvågning af vandkvaliteten i distribution 1 . Membran Lactose Glucuronide Agar (MLGA) understøtter vandtestning ved hjælp af enkeltmembranfiltrering.
  • Isoler coliforme bakterier effektivt med MLGA ved hjælp af en enkelt membranfiltreringsmetode.
  • Laurylsulfat udvælger for coliforme bakterier ved at hæmme gram-positive organismer.
  • Reducerede bekræftende test for E. coli på grund af specificiteten af reaktionerne i mediet.
  • Nem fortolkning af testresultaterne på grund af tilsætning af kromogent BCIG (5-brom-4-chlor-3-indolyl-ß -D-glucuronid), E. coli fremstår som grønne kolonier, mens andre colibakterier danner gule kolonier.
Identifikation af Escherichia coli og coliformer lettes gennem to biokemiske reaktioner i mediet: Laktosefermentering påvises af farvestoffet phenolrød, som giver gule kolonier, når der produceres syre. Det kromogene substrat BCIG spaltes af enzymet glucuronidase og producerer en blå kromofor, som opbygges i bakteriecellerne. Coliforme bakterier er laktose-positive, så kolonier vil være gule; Escherichia coli er både laktosepositiv og besidder glucuronidase, så den vil fremstå som grønne kolonier. 1
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Membran Lactose Glucuronide Agar (MLGA) (Dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g